Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thyrotropin subunit beta Protein Código de producto.: 16016240
enQuireBio™ Recombinant Human Thyrotropin subunit beta Protein
Código de producto. 16016240
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16016240
Marca: enQuireBio™ QP6844ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thyrotropin subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000540.2
ID de gen (Entrez) 7252
Nombre Thyrotropin subunit beta Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TSHB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia FCIPTEYTMH IERRECAYCL TINTTICAGY CMTRDINGKL FLPKYALSQD VCTYRDFIYR TVEIPGCPLH VAPYFSYPVA LSCKCGKCNT DYSDCIHEAI KTNYCTKPQK SY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Thyrotropin subunit beta Protein >