missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein
A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 570.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066932.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7114 |
Nombre | Thymosin beta-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933008
|
enQuireBio™
QP10182-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923008
|
enQuireBio™
QP10182-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943008
|
enQuireBio™
QP10182-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_066932.1 | |
Thymosin beta-4 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
7114 | |
Research Use Only | |
TMSB4X | |
The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |