missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein

Código de producto. 15943008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15943008 250 μg 250 microgramos
15933008 20 μg 20 microgramos
15923008 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15943008

Marca: enQuireBio™ QP10182ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_066932.1
ID de gen (Entrez) 7114
Nombre Thymosin beta-4 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen TMSB4X
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.