missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tetratricopeptide repeat protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8348-ec-500ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054151

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001269429.1
Tetratricopeptide repeat protein 1
Research Use Only
TTC1
Recombinant Protein
E. coli
EKSENCGVPE DLLNGLKVTD TQEAECAGPP VPDPKNQHSQ SKLLRDDEAH LQEDQGEEEC FHDCSASFEE EPGADKVENK SNEDVNSSEL DEEYLIELEK NMSDEEKQKR REESTRLKEE GNEQFKKGDY IEAESSYSRA LEMCPSCFQK ERSILFSNRA AARMKQDKKE MAINDCSKAI QLNPSYIRAI LRRAELYEKT DKLDEALEDY KSILEKDPSI HQAREACMRL PKQIEERNER LKEEMLGKLK DLGNLVLRPF GLSTENFQIK QDSSTGSYSI NFVQNPNNNR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7265
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1 > 500μg

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis