Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor beta-1 chain C region Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor beta-1 chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre | T-cell receptor beta-1 chain C region Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | TRBC1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058321
|
enQuireBio™
QP9445-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098321
|
enQuireBio™
QP9445-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068321
|
enQuireBio™
QP9445-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088321
|
enQuireBio™
QP9445-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008331
|
enQuireBio™
QP9445-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078321
|
enQuireBio™
QP9445-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
T-cell receptor beta-1 chain C region Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
TRBC1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDLNKVFPPE VAVFEPSEAE ISHTQKATLV CLATGFFPDH VELSWWVNGK EVHSGVSTDP QPLKEQPALN DSRYCLSSRL RVSATFWQNP RNHFRCQVQF YGLSENDEWT QDRAKPVTQI VSAEAWGRAD CGFTSVSYQQ GVLSATILYE ILLGKATLYA VLVSALVLMA MVKRKDF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |