Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor beta-1 chain C region Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor beta-1 chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9445-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
T-cell receptor beta-1 chain C region Protein
Research Use Only
TRBC1
Recombinant Protein
Yeast
EDLNKVFPPE VAVFEPSEAE ISHTQKATLV CLATGFFPDH VELSWWVNGK EVHSGVSTDP QPLKEQPALN DSRYCLSSRL RVSATFWQNP RNHFRCQVQF YGLSENDEWT QDRAKPVTQI VSAEAWGRAD CGFTSVSYQQ GVLSATILYE ILLGKATLYA VLVSALVLMA MVKRKDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol