Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUPT3H Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUPT3H, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003590.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8464 |
Nombre | SUPT3H Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085570
|
enQuireBio™
QP6752-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003590.1 | |
SUPT3H Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8464 | |
Research Use Only | |
SUPT3H | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVVFGTTFFN FDSFIGKTDS IEIIGKSVFP YCYHNILPLL NDSGRYSLGD ARRPLHETAV LVEDVVHTQL INLLQQAAEV SQLRGARVIT PEDLLFLMRK DKKKLRRLLK YMFIRDYKSK IVKGIDEDDL LEDKLSGSNN ANKRQKIAQD FLNSIDQTGE LLAMFEDDEI DEVKQERMER AERQTRIMDS AQYAEFCESR QLSFSKKASK FRDWLDCSSM EIKPNVVAME ILAYLAYETV AQLVDLALLV RQDMVTKAGD PFSHAISATF IQYHNSAEST AACGVEAHSD AIQPCHIREA IRRYSHRIGP LSPFTNAYRR NGMAFLAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |