Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUPT3H Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUPT3H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6752-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003590.1
SUPT3H Protein
Research Use Only
SUPT3H
Recombinant Protein
E. coli
MVVFGTTFFN FDSFIGKTDS IEIIGKSVFP YCYHNILPLL NDSGRYSLGD ARRPLHETAV LVEDVVHTQL INLLQQAAEV SQLRGARVIT PEDLLFLMRK DKKKLRRLLK YMFIRDYKSK IVKGIDEDDL LEDKLSGSNN ANKRQKIAQD FLNSIDQTGE LLAMFEDDEI DEVKQERMER AERQTRIMDS AQYAEFCESR QLSFSKKASK FRDWLDCSSM EIKPNVVAME ILAYLAYETV AQLVDLALLV RQDMVTKAGD PFSHAISATF IQYHNSAEST AACGVEAHSD AIQPCHIREA IRRYSHRIGP LSPFTNAYRR NGMAFLAC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8464
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol