Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST8SIA4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ST8SIA4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005659.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7903 |
Nombre | ST8SIA4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081101
|
enQuireBio™
QP7838-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005659.1 | |
ST8SIA4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7903 | |
Research Use Only | |
ST8SIA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KTKEIARTEE HQETQLIGDG ELSLSRSLVN SSDKIIRKAG SSIFQHNVEG WKINSSLVLE IRKNILRFLD AERDVSVVKS SFKPGDVIHY VLDRRRTLNI SHDLHSLLPE VSPMKNRRFK TCAVVGNSGI LLDSECGKEI DSHNFVIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |