Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST8SIA4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ST8SIA4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7838-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005659.1
ST8SIA4 Protein
Research Use Only
ST8SIA4
Recombinant Protein
E. coli
KTKEIARTEE HQETQLIGDG ELSLSRSLVN SSDKIIRKAG SSIFQHNVEG WKINSSLVLE IRKNILRFLD AERDVSVVKS SFKPGDVIHY VLDRRRTLNI SHDLHSLLPE VSPMKNRRFK TCAVVGNSGI LLDSECGKEI DSHNFVIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7903
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol