Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST3GAL3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ST3GAL3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001257388.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6487 |
Nombre | ST3GAL3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059140
|
enQuireBio™
QP7519-EC-100UG |
100 μg |
525.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16079140
|
enQuireBio™
QP7519-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069140
|
enQuireBio™
QP7519-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089140
|
enQuireBio™
QP7519-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099140
|
enQuireBio™
QP7519-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16009150
|
enQuireBio™
QP7519-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001257388.1 | |
ST3GAL3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6487 | |
Research Use Only | |
ST3GAL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KLHLLQWEED SNSVVLSFDS AGQTLGSEYD RLGFLLNLDS KLPAELATKY ANFSEGACKP GYASALMTAI FPRFSKPAPM FLDDSFRKWA RIREFVPPFG IKGQDNLIKA ILSVTKEYRL TPALDSLRCR RCIIVGNGGV LANKSLGSRI DDYDIVVRLN SAPVKGFEKD VGSKTTLRIT YPEGAMQRPE QYERDSLFVL AGFKWQDFKW LKYIVYKERV SASDGFWKSV ATRVPKEPPE IRILNPYFIQ EAAFTLIGLP FNNGLMGRGN IPTLGSVAVT MALHGCDEVA VAGFGYDMST PNAPLHYYET VRMAAIKESW THNIQREKEF LRKLVKARVI TDLSSGI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |