Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST3GAL3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ST3GAL3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7519-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16009150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257388.1
ST3GAL3 Protein
Research Use Only
ST3GAL3
Recombinant Protein
E. coli
KLHLLQWEED SNSVVLSFDS AGQTLGSEYD RLGFLLNLDS KLPAELATKY ANFSEGACKP GYASALMTAI FPRFSKPAPM FLDDSFRKWA RIREFVPPFG IKGQDNLIKA ILSVTKEYRL TPALDSLRCR RCIIVGNGGV LANKSLGSRI DDYDIVVRLN SAPVKGFEKD VGSKTTLRIT YPEGAMQRPE QYERDSLFVL AGFKWQDFKW LKYIVYKERV SASDGFWKSV ATRVPKEPPE IRILNPYFIQ EAAFTLIGLP FNNGLMGRGN IPTLGSVAVT MALHGCDEVA VAGFGYDMST PNAPLHYYET VRMAAIKESW THNIQREKEF LRKLVKARVI TDLSSGI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6487
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol