Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRP54 Protein
A cDNA sequence encoding the SRP54 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Especificaciones
Nombre | SRP54 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944079
|
enQuireBio™
QP13591-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934079
|
enQuireBio™
QP13591-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924079
|
enQuireBio™
QP13591-1MG |
1 mg |
5905.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SRP54 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SRP54 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVLADLGRKI TSALRSLSNA TIINEEVLNA MLKEVCTALL EADVNIKLVK QLRENVKSAI DLEEMASGLN KRKMIQHAVF KELVKLVDPG VKAWTPTKGK QNVIMFVGLQ GSGKTTTCSK LAYYYQRKGW KTCLICADTF RAGAFDQLKQ NATKARIPFY GSYTEMDPVI IASEGVEKFK NENFEIIIVD TSGRHKQEDS LFEEMLQVAN AIQPDNIVYV MDASIGQACE AQAKAFKDKV DVASVIVTKL DGHAKGGGAL SAVAATKSPI IFIGTGEHID DFEPFKTQPF ISKLLGMGDI EGLIDKVNEL KLDDNEALIE KLKHGQFTLR DMYEQFQNIM KMGPFSQILG MIPGFGTDFM SKGNEQESMA RLKKLMTIMD SMNDQELDST DGAKVFSKQP GRIQRVARGS GVSTRDVQEL LTQYTKFAQM VKKMGGIKGL FKGGDMSKNV SQSQMAKLNQ QMAKMMDPRV LHHMGGMAGL QSMMRQFQQG AAGNMKGMMG FNNM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |