Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRP54 Protein
Código de producto. 15924079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15924079 1 mg 1 miligramo
15944079 5 μg 5 microgramos
15934079 20 μg 20 microgramos
3 options
Código de producto. 15924079
Marca: enQuireBio™ QP135911mg
A cDNA sequence encoding the SRP54 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SRP54 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MVLADLGRKI TSALRSLSNA TIINEEVLNA MLKEVCTALL EADVNIKLVK QLRENVKSAI DLEEMASGLN KRKMIQHAVF KELVKLVDPG VKAWTPTKGK QNVIMFVGLQ GSGKTTTCSK LAYYYQRKGW KTCLICADTF RAGAFDQLKQ NATKARIPFY GSYTEMDPVI IASEGVEKFK NENFEIIIVD TSGRHKQEDS LFEEMLQVAN AIQPDNIVYV MDASIGQACE AQAKAFKDKV DVASVIVTKL DGHAKGGGAL SAVAATKSPI IFIGTGEHID DFEPFKTQPF ISKLLGMGDI EGLIDKVNEL KLDDNEALIE KLKHGQFTLR DMYEQFQNIM KMGPFSQILG MIPGFGTDFM SKGNEQESMA RLKKLMTIMD SMNDQELDST DGAKVFSKQP GRIQRVARGS GVSTRDVQEL LTQYTKFAQM VKKMGGIKGL FKGGDMSKNV SQSQMAKLNQ QMAKMMDPRV LHHMGGMAGL QSMMRQFQQG AAGNMKGMMG FNNM
Tampón SRP54 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.