Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRP54 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SRP54 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MVLADLGRKI TSALRSLSNA TIINEEVLNA MLKEVCTALL EADVNIKLVK QLRENVKSAI DLEEMASGLN KRKMIQHAVF KELVKLVDPG VKAWTPTKGK QNVIMFVGLQ GSGKTTTCSK LAYYYQRKGW KTCLICADTF RAGAFDQLKQ NATKARIPFY GSYTEMDPVI IASEGVEKFK NENFEIIIVD TSGRHKQEDS LFEEMLQVAN AIQPDNIVYV MDASIGQACE AQAKAFKDKV DVASVIVTKL DGHAKGGGAL SAVAATKSPI IFIGTGEHID DFEPFKTQPF ISKLLGMGDI EGLIDKVNEL KLDDNEALIE KLKHGQFTLR DMYEQFQNIM KMGPFSQILG MIPGFGTDFM SKGNEQESMA RLKKLMTIMD SMNDQELDST DGAKVFSKQP GRIQRVARGS GVSTRDVQEL LTQYTKFAQM VKKMGGIKGL FKGGDMSKNV SQSQMAKLNQ QMAKMMDPRV LHHMGGMAGL QSMMRQFQQG AAGNMKGMMG FNNM |
| Tampón | SRP54 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |
| Mostrar más |