Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 26 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-100UG
100 μg
762.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16071411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-1MG
1 mg
3375.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16061411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7888-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
GST
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_001035515.1
Recombinant Protein
E. coli
MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGVCRHG DRCSRLHNKP TFSQEVFTEL QEKYGEIEEM NVCDNLGDHL VGNVYVKFRR EEDGERAVAE LSNRWFNGQA VHGNVPEVAS ATSCICGPFP RTSRGSSMGG DPGAGHPRGS ILATIPERGT IGVPLITGMA ASEALAPLPF TPNRDRCSWQ DLSSKPPSLS CPILPRLPGS IM
199746
U2AF1L4