Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 26 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7888-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035515.1
Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Research Use Only
U2AF1L4
Recombinant Protein
E. coli
MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGVCRHG DRCSRLHNKP TFSQEVFTEL QEKYGEIEEM NVCDNLGDHL VGNVYVKFRR EEDGERAVAE LSNRWFNGQA VHGNVPEVAS ATSCICGPFP RTSRGSSMGG DPGAGHPRGS ILATIPERGT IGVPLITGMA ASEALAPLPF TPNRDRCSWQ DLSSKPPSLS CPILPRLPGS IM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
199746
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol