missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spike glycoProtein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spike glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Spike glycoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | S |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077580
|
enQuireBio™
QP7178-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Spike glycoProtein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
S | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VIGDLKCTSD NINDKDTGPP PISTDTVDVT NGLGTYYVLD RVYLNTTLFL NGYYPTSGST YRNMALKGSV LLSRLWFKPP FLSDFINGIF AKVKNTKVIK DRVMYSEFPA ITIGSTFVNT SYSVVVQPRT INSTQDGDNK LQGLLEVSVC QYNMCEYPQT ICHPNLGNHR KELWHLDTGV VSCLYKRNFT YDVNADYLYF HFYQEGGTFY AYFTDTGVVT KFLFNVYLGM ALSHYYVMPL TCNSKLTLEY WVTPLTSRQY LLAFNQDGII FNAEDCMSDF MSEIKCKTQS IAPPTGVYEL NGYTVQPIAD VYRRKPNLPN CNIEAWLNDK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |