Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spike glycoProtein
Código de producto. 16057580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16057580 200 μg 200 microgramos
16037580 10 μg 10 microgramos
16077580 50 μg 50 microgramos
16027580 100 μg 100 microgramos
16067580 500 μg 500 microgramos
16047580 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16057580
Marca: enQuireBio™ QP7178ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spike glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Spike glycoProtein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen S
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VIGDLKCTSD NINDKDTGPP PISTDTVDVT NGLGTYYVLD RVYLNTTLFL NGYYPTSGST YRNMALKGSV LLSRLWFKPP FLSDFINGIF AKVKNTKVIK DRVMYSEFPA ITIGSTFVNT SYSVVVQPRT INSTQDGDNK LQGLLEVSVC QYNMCEYPQT ICHPNLGNHR KELWHLDTGV VSCLYKRNFT YDVNADYLYF HFYQEGGTFY AYFTDTGVVT KFLFNVYLGM ALSHYYVMPL TCNSKLTLEY WVTPLTSRQY LLAFNQDGII FNAEDCMSDF MSEIKCKTQS IAPPTGVYEL NGYTVQPIAD VYRRKPNLPN CNIEAWLNDK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.