Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001123910.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6709 |
Nombre | Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055400
|
enQuireBio™
QP6725-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16075400
|
enQuireBio™
QP6725-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16065400
|
enQuireBio™
QP6725-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085400
|
enQuireBio™
QP6725-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095400
|
enQuireBio™
QP6725-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005410
|
enQuireBio™
QP6725-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001123910.1 | |
Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6709 | |
Research Use Only | |
SPTAN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPSGVKVLE TAEDIQERRQ QVLDRYHRFK ELSTLRRQKL EDSYRFQFFQ RDAEELEKWI QEKLQIASDE NYKDPTNLQG KLQKHQAFEA EVQANSGAIV KLDETGNLMI SEGHFASETI RTRLMELHRQ WELLLEKMRE KGIKLLQAQK LVQYLRECED VMDWINDKEA IVTSEELGQD LEHVEVLQKK FEEFQTDMAA HEERVNEVNQ FAAKLIQEQH PEEELIKTKQ DEVNAAWQRL KGLALQRQGK LFGAAEVQRF NRDVDETISW IKEKEQLMAS DDFGRDLASV QALLRKHEGL ERDLAALEDK VKALCAEADR LQQSHPLSAT QIQVKREELI TNWEQIRTLA AERHARLNDS YRLQRFLADF RDLTSWVTEM KALINADELA SDVAGAEALL DRHQEHKGEI DAHEDSFKSA DESGQALLAA GHYASDEVRE KLTVLSEERA ALLELWELRR QQYEQCMDLQ LFYRDTEQVD NWMSKQEAFL LNEDLGDSLD SVEALLKKHE DFEKSLSAQE EKITALDEFA TKLIQNNHYA MEDVATRRDA LLSRRNALHE RAMRRRAQLA DSFHLQQFFR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |