Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6725-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001123910.1
Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 Protein
Research Use Only
SPTAN1
Recombinant Protein
E. coli
MDPSGVKVLE TAEDIQERRQ QVLDRYHRFK ELSTLRRQKL EDSYRFQFFQ RDAEELEKWI QEKLQIASDE NYKDPTNLQG KLQKHQAFEA EVQANSGAIV KLDETGNLMI SEGHFASETI RTRLMELHRQ WELLLEKMRE KGIKLLQAQK LVQYLRECED VMDWINDKEA IVTSEELGQD LEHVEVLQKK FEEFQTDMAA HEERVNEVNQ FAAKLIQEQH PEEELIKTKQ DEVNAAWQRL KGLALQRQGK LFGAAEVQRF NRDVDETISW IKEKEQLMAS DDFGRDLASV QALLRKHEGL ERDLAALEDK VKALCAEADR LQQSHPLSAT QIQVKREELI TNWEQIRTLA AERHARLNDS YRLQRFLADF RDLTSWVTEM KALINADELA SDVAGAEALL DRHQEHKGEI DAHEDSFKSA DESGQALLAA GHYASDEVRE KLTVLSEERA ALLELWELRR QQYEQCMDLQ LFYRDTEQVD NWMSKQEAFL LNEDLGDSLD SVEALLKKHE DFEKSLSAQE EKITALDEFA TKLIQNNHYA MEDVATRRDA LLSRRNALHE RAMRRRAQLA DSFHLQQFFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6709
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol