Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP5609-ec-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001603.1 | |
SP-10 / ACRV1 Protein | |
Research Use Only | |
ACRV1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
56 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido