Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein Código de producto.: 16090251
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
Código de producto. p-7154371
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16090251
Marca: enQuireBio™ QP7696ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small ubiquitin-related modifier 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002255.1
ID de gen (Entrez) 387082
Nombre Small ubiquitin-related modifier 4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SUMO4
Longitud de la proteína Full Length of BC130305
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MANEKPTEEV KTENNNHINL KVAGQDGSVV QFKIKRQTPL SKLMKAYCEP RGLSVKQIRF RFGGQPISGT DKPAQLEMED EDTIDVFQQP TGGVY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Small ubiquitin-related modifier 4 Protein >