Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 14 kDa Protein Código de producto.: 16074561
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 14 kDa Protein
Código de producto. 16074561
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16074561
Marca: enQuireBio™ QP8428ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal recognition particle 14 kDa protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003125.3
ID de gen (Entrez) 6727
Nombre Signal recognition particle 14 kDa Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SRP14
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia VLLESEQFLT ELTRLFQKCR TSGSVYITLK KYDGRTKPIP KKGTVEGFEP ADNKCLLRAT DGKKKISTVV SSKEVNKFQM AYSNLLRANM DGLKKRDKKN KTKKTKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Signal recognition particle 14 kDa Protein >