missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sialic acid-binding Ig-like lectin 15, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7774-ma-20ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16000721

  • 631.00€ / 20 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_998767.1
Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Research Use Only
SIGLEC15
Recombinant Protein
Mammal
FVRTKIDTTE NLLNTEVHSS PAQRWSMQVP PEVSAEAGDA AVLPCTFTHP HRHYDGPLTA IWRAGEPYAG PQVFRCAAAR GSELCQTALS LHGRFRLLGN PRRNDLSLRV ERLALADDRR YFCRVEFAGD VHDRYESRHG VRLHVTAAPR IVNISVLPSP AHAFRALCTA EGEPPPALAW SGPALGNSLA AVRSPREGHG HLVTAELPAL THDGRYTCTA ANSLGRSEAS VYLFRFHGAS GAST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
284266
20 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein > 20μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado