Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SELE Protein
A cDNA sequence encoding the SELE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3010.00€
Especificaciones
Nombre SELE Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped HEK 293
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15993599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13450-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15973599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13450-10UG
10 μg
205.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15983599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13450-1MG
1 mg
3010.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
SELE Protein
His
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
HEK 293
WSYNTSTEAMTYDEASAYCQQRYTHLVAIQNKEEIEYLNSILSYSPSYYWIGIRKVNNVWVWVGTQKPLTEEAKNWAPGEPNNRQKDEDCVEIYIKREKDVGMWNDERCSKKKLALCYTAACTNTSCSGHGECVETINNYTCKCDPGFSGLKCEQIVNCTALESPEHGSLVCSHPLGNFSYNSSCSISCDRGYLPSSMETMQCMSSGEWSAPIPACNVVECDAVTNPANGFVECFQNPGSFPWNTTCTFDCEEGFELMGAQSLQCTSSGNWDNEKPTCKAVTCRAVRQPQNGSVRCSHSPAGEFTFKSSCNFTCEEGFMLQGPAQVECTTQGQWTQQIPVCEAFQCTALSNPERGYMNCLPSASGSFRYGSSCEFSCEQGFVLKGSKRLQCGPTGEWDNEKPTCEAVRCDAVHQPPKGLVRCAHSPIGEFTYKSSCAFSCEEGFELHGSTQLECTSQGQWTEEVPSCQVVKCSSLAVPGKINMSCSGEPVFGTVCKFACPEGWTLNGSAARTCGATGHWSGLLPTCEAPTESNIPVDHHHHHH