Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_001026850.1 |
ID de gen (Entrez) | 864 |
Nombre | Runt-related transcription factor 3 Protein |
Cantidad | 200 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | RUNX3 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido