missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Runt-related transcription factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6632-ec-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16004690

  • 2485.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001026850.1
Runt-related transcription factor 3 Protein
Research Use Only
RUNX3
Recombinant Protein
E. coli
MRIPVDPSTS RRFTPPSPAF PCGGGGGKMG ENSGALSAQA AVGPGGRARP EVRSMVDVLA DHAGELVRTD SPNFLCSVLP SHWRCNKTLP VAFKVVALGD VPDGTVVTVM AGNDENYSAE LRNASAVMKN QVARFNDLRF VGRSGRGKSF TLTITVFTNP TQVATYHRAI KVTVDGPREP RRHRQKLEDQ TKPFPDRFGD LERLRMRVTP STPSPRGSLS TTSHFSSQPQ TPIQGTSELN PFSDPRQFDR SFPTLPTLTE SRFPDPRMHY PGAMSAAFPY SATPSGTSIS SLSVAGMPAT SRFHHTYLPP PYPGAPQNQS GPFQANPSPY HLYYGTSSGS YQFSMVAGSS SGGDRSPTRM LASCTSSAAS VAAGNLMNPS LGGQSDGVEA DGSHSNSPTA LSTPGRMDEA VWRPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
864
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Runt-related transcription factor 3 Protein > 1mg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado