Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001024.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6240 |
Nombre | RRM1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094660
|
enQuireBio™
QP6629-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001024.1 | |
RRM1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6240 | |
Research Use Only | |
RRM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHVIKRDGRQ ERVMFDKITS RIQKLCYGLN MDFVDPAQIT MKVIQGLYSG VTTVELDTLA AETAATLTTK HPDYAILAAR IAVSNLHKET KKVFSDVMED LYNYINPHNG KHSPMVAKST LDIVLANKDR LNSAIIYDRD FSYNYFGFKT LERSYLLKIN GKVAERPQHM LMRVSVGIHK EDIDAAIETY NLLSERWFTH ASPTLFNAGT NRPQLSSCFL LSMKDDSIEG IYDTLKQCAL ISKSAGGIGV AVSCIRATGS YIAGTNGNSN GLVPMLRVYN NTARYVDQGG NKRPGAFAIY LEPWHLDIFE FLDLKKNTGK EEQRARDLFF ALWIPDLFMK RVETNQDWSL MCPNECPGLD EVWGEEFEKL YASYEKQGRV RKVVKAQQLW YAIIESQTET GTPYMLYKDS CNRKSNQQNL GTIKCSNLCT EIVEYTSKDE VAVCNLASLA LNMYVTSEHT YDFKKLAEVT KVVVRNLNKI IDINYYPVPE ACLSNKRHRP IGIGVQGLAD AFILMRYPFE SAEAQLLNKQ IFETIYYGAL EASCDLAKEQ GPYETYEGSP VSKGILQYDM WNVTPTDLWD WKVLKEKIAK YGIRNSLLIA PMPTASTAQI LGNNESIEPY TSNIYTRRVL SGEFQIVNPH LLKDLTERGL WHEEMKNQII ACNGSIQSIP EIPDDLKQLY KTVWEISQKT VLKMAAERGA FIDQSQSLNI HIAEPNYGKL TSMHFYGWKQ GLKTGMYYLR TRPAANPIQF TLNKEKLKDK EKVSKEEEEK ERNTAAMVCS LENRDECLMC GS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |