Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6629-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001024.1
RRM1 Protein
Research Use Only
RRM1
Recombinant Protein
E. coli
MHVIKRDGRQ ERVMFDKITS RIQKLCYGLN MDFVDPAQIT MKVIQGLYSG VTTVELDTLA AETAATLTTK HPDYAILAAR IAVSNLHKET KKVFSDVMED LYNYINPHNG KHSPMVAKST LDIVLANKDR LNSAIIYDRD FSYNYFGFKT LERSYLLKIN GKVAERPQHM LMRVSVGIHK EDIDAAIETY NLLSERWFTH ASPTLFNAGT NRPQLSSCFL LSMKDDSIEG IYDTLKQCAL ISKSAGGIGV AVSCIRATGS YIAGTNGNSN GLVPMLRVYN NTARYVDQGG NKRPGAFAIY LEPWHLDIFE FLDLKKNTGK EEQRARDLFF ALWIPDLFMK RVETNQDWSL MCPNECPGLD EVWGEEFEKL YASYEKQGRV RKVVKAQQLW YAIIESQTET GTPYMLYKDS CNRKSNQQNL GTIKCSNLCT EIVEYTSKDE VAVCNLASLA LNMYVTSEHT YDFKKLAEVT KVVVRNLNKI IDINYYPVPE ACLSNKRHRP IGIGVQGLAD AFILMRYPFE SAEAQLLNKQ IFETIYYGAL EASCDLAKEQ GPYETYEGSP VSKGILQYDM WNVTPTDLWD WKVLKEKIAK YGIRNSLLIA PMPTASTAQI LGNNESIEPY TSNIYTRRVL SGEFQIVNPH LLKDLTERGL WHEEMKNQII ACNGSIQSIP EIPDDLKQLY KTVWEISQKT VLKMAAERGA FIDQSQSLNI HIAEPNYGKL TSMHFYGWKQ GLKTGMYYLR TRPAANPIQF TLNKEKLKDK EKVSKEEEEK ERNTAAMVCS LENRDECLMC GS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6240
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol