Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of microtubule dynamics protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of microtubule dynamics protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001291731.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55177 |
Nombre | Regulator of microtubule dynamics protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081341
|
enQuireBio™
QP7878-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001291731.1 | |
Regulator of microtubule dynamics protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55177 | |
Research Use Only | |
RMDN3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRLGALGGA RAGLGLLLGT AAGLGFLCLL YSQRWKRTQR HGRSQSLPNS LDYTQTSDPG RHVMLLRAVP GGAGDASVLP SLPREGQEKV LDRLDFVLTS LVALRREVEE LRSSLRGLAG EIVGEVRCHM EENQRVARRR RFPFVRERSD STGSSSVYFT ASSGATFTDA ESEGGYTTAN AESDNERDSD KESEDGEDEV SCETVKMGRK DSLDLEEEAA SGASSALEAG GSSGLEDVLP LLQQADELHR GDEQGKREGF QLLLNNKLVY GSRQDFLWRL ARAYSDMCEL TEEVSEKKSY ALDGKEEAEA ALEKGDESAD CHLWYAVLCG QLAEHESIQR RIQSGFSFKE HVDKAIALQP ENPMAHFLLG RWCYQVSHLS WLEKKTATAL LESPLSATVE DALQSFLKAE ELQPGFSKAG RVYISKCYRE LGKNSEARWW MKLALELPDV TKEDLAIQKD LEELEVILRD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |