Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of microtubule dynamics protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of microtubule dynamics protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7878-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001291731.1
Regulator of microtubule dynamics protein 1
Research Use Only
RMDN3
Recombinant Protein
E. coli
MSRLGALGGA RAGLGLLLGT AAGLGFLCLL YSQRWKRTQR HGRSQSLPNS LDYTQTSDPG RHVMLLRAVP GGAGDASVLP SLPREGQEKV LDRLDFVLTS LVALRREVEE LRSSLRGLAG EIVGEVRCHM EENQRVARRR RFPFVRERSD STGSSSVYFT ASSGATFTDA ESEGGYTTAN AESDNERDSD KESEDGEDEV SCETVKMGRK DSLDLEEEAA SGASSALEAG GSSGLEDVLP LLQQADELHR GDEQGKREGF QLLLNNKLVY GSRQDFLWRL ARAYSDMCEL TEEVSEKKSY ALDGKEEAEA ALEKGDESAD CHLWYAVLCG QLAEHESIQR RIQSGFSFKE HVDKAIALQP ENPMAHFLLG RWCYQVSHLS WLEKKTATAL LESPLSATVE DALQSFLKAE ELQPGFSKAG RVYISKCYRE LGKNSEARWW MKLALELPDV TKEDLAIQKD LEELEVILRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55177
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol