Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001269702.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6000 |
Nombre | Regulator of G-protein signaling 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074500
|
enQuireBio™
QP6606-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001269702.1 | |
Regulator of G-protein signaling 7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 5 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6000 | |
Research Use Only | |
RGS7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQGNNYGQT SNGVADESPN MLVYRKMEDV IARMQDEKNG IPIRTVKSFL SKIPSVFSGS DIVQWLIKNL TIEDPVEALH LGTLMAAHGY FFPISDHVLT LKDDGTFYRF QTPYFWPSNC WEPENTDYAV YLCKRTMQNK ARLELADYEA ESLARLQRAF ARKWEFIFMQ AEAQAKVDKK RDKIERKILD SQERAFWDVH RPVPGCVNTT EVDIKKSSRM RNPHKTRKSV YGLQNDIRSH SPTHTPTPET KPPTEDELQQ QIKYWQIQLD RHRLKMSKVA DSLLSYTEQY LEYDPFLLPP DPSNPWLSDD TTFWELEASK EPSQQRVKRW GFGMDEALKD PVGREQFLKF LESEFSSENL RFWLAVEDLK KRPIKEVPSR VQEIWQEFLA PGAPSAINLD SKSYDKTTQN VKEPGRYTFE DAQEHIYKLM KSDSYPRFIR SSAYQELLQA KKKSGNSMDR RTSFEKFAQN VGKSLTSKRL TSLAQSY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |