Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6606-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269702.1
Regulator of G-protein signaling 7 Protein
Research Use Only
RGS7
Recombinant Protein
E. coli
MAQGNNYGQT SNGVADESPN MLVYRKMEDV IARMQDEKNG IPIRTVKSFL SKIPSVFSGS DIVQWLIKNL TIEDPVEALH LGTLMAAHGY FFPISDHVLT LKDDGTFYRF QTPYFWPSNC WEPENTDYAV YLCKRTMQNK ARLELADYEA ESLARLQRAF ARKWEFIFMQ AEAQAKVDKK RDKIERKILD SQERAFWDVH RPVPGCVNTT EVDIKKSSRM RNPHKTRKSV YGLQNDIRSH SPTHTPTPET KPPTEDELQQ QIKYWQIQLD RHRLKMSKVA DSLLSYTEQY LEYDPFLLPP DPSNPWLSDD TTFWELEASK EPSQQRVKRW GFGMDEALKD PVGREQFLKF LESEFSSENL RFWLAVEDLK KRPIKEVPSR VQEIWQEFLA PGAPSAINLD SKSYDKTTQN VKEPGRYTFE DAQEHIYKLM KSDSYPRFIR SSAYQELLQA KKKSGNSMDR RTSFEKFAQN VGKSLTSKRL TSLAQSY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6000
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 5
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol