Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein R-Ras2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001096139.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22800 |
Nombre | Ras-related protein R-Ras2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16084650
|
enQuireBio™
QP6628-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004660
|
enQuireBio™
QP6628-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094650
|
enQuireBio™
QP6628-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16014660
|
enQuireBio™
QP6628-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024660
|
enQuireBio™
QP6628-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034660
|
enQuireBio™
QP6628-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001096139.1 | |
Ras-related protein R-Ras2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22800 | |
Research Use Only | |
RRAS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAAGWRDGSG QEKYRLVVVG GGGVGKSALT IQFIQSYFVT DYDPTIEDSY TKQCVIDDRA ARLDILDTAG QEEFGAMREQ YMRTGEGFLL VFSVTDRGSF EEIYKFQRQI LRVKDRDEFP MILIGNKADL DHQRQVTQEE GQQLARQLKV TYMEASAKIR MNVDQAFHEL VRVIRKFQEQ ECPPSPEPTR KEKDKKGCHC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |