Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein R-Ras2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6628-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001096139.1
Ras-related protein R-Ras2 Protein
Research Use Only
RRAS2
Recombinant Protein
E. coli
AAAGWRDGSG QEKYRLVVVG GGGVGKSALT IQFIQSYFVT DYDPTIEDSY TKQCVIDDRA ARLDILDTAG QEEFGAMREQ YMRTGEGFLL VFSVTDRGSF EEIYKFQRQI LRVKDRDEFP MILIGNKADL DHQRQVTQEE GQQLARQLKV TYMEASAKIR MNVDQAFHEL VRVIRKFQEQ ECPPSPEPTR KEKDKKGCHC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
22800
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol