Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRR, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | PTPRR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | PTPRR |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059830
|
enQuireBio™
QP7619-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16079830
|
enQuireBio™
QP7619-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069830
|
enQuireBio™
QP7619-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089830
|
enQuireBio™
QP7619-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099830
|
enQuireBio™
QP7619-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16009840
|
enQuireBio™
QP7619-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
PTPRR Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PTPRR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MILHRLKERF QLSLRQDKEK NQEIHLSPIT LQPALSEAKT VHSMVQPEQA PKVLNVVVDP QGRGAPEIKA TTATSVCPSP FKMKPIGLQK RRGSNVSLTL DMSSLGNIEP FVSIPTPREK VAMEYLQSAS RILTRSQLRD VVASSHLLQS EFMEIPMNFV DPKEIDIPRH GTKNRYKTIL PNPLSRVCLR PKNVTDSLST YINANYIRGY SGKEKAFIAT QGPMINTVDD FWQMVWQEDS PVIVMITKLK EKNEKCVLYW PEKRGIYGKV EVLVISVNEC DNYTIRNLVL KQGSHTQHVK HYWYTSWPDH KTPDSAQPLL QLMLDVEEDR LASQGRGPVV VHCSAGIGRT GCFIATSIGC QQLKEEGVVD ALSIVCQLRM DRGGMVQTSE QYEFVHHALC LYESRLSAET VQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |