Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7619-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16009840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
PTPRR Protein
Research Use Only
PTPRR
Recombinant Protein
E. coli
MILHRLKERF QLSLRQDKEK NQEIHLSPIT LQPALSEAKT VHSMVQPEQA PKVLNVVVDP QGRGAPEIKA TTATSVCPSP FKMKPIGLQK RRGSNVSLTL DMSSLGNIEP FVSIPTPREK VAMEYLQSAS RILTRSQLRD VVASSHLLQS EFMEIPMNFV DPKEIDIPRH GTKNRYKTIL PNPLSRVCLR PKNVTDSLST YINANYIRGY SGKEKAFIAT QGPMINTVDD FWQMVWQEDS PVIVMITKLK EKNEKCVLYW PEKRGIYGKV EVLVISVNEC DNYTIRNLVL KQGSHTQHVK HYWYTSWPDH KTPDSAQPLL QLMLDVEEDR LASQGRGPVV VHCSAGIGRT GCFIATSIGC QQLKEEGVVD ALSIVCQLRM DRGGMVQTSE QYEFVHHALC LYESRLSAET VQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol