Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ptprn2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001295196.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5799 |
Nombre | Ptprn2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16088881
|
enQuireBio™
QP9873-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16008891
|
enQuireBio™
QP9873-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098881
|
enQuireBio™
QP9873-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16018891
|
enQuireBio™
QP9873-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028891
|
enQuireBio™
QP9873-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038891
|
enQuireBio™
QP9873-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001295196.1 | |
Ptprn2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5799 | |
Research Use Only | |
Ptprn2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAPSSVPRGR QLPGRLGCLL EEGLCGASEA CVNDGVFGRC QKVPAMDFYR YEVSPVALQR LRVALQKLSG TGFTWQDDYT QYVMDQELAD LPKTYLRRPE ASSPARPSKH SVGSERRYSR EGGAALANAL RRHLPFLEAL SQAPASDVLA RTHTAQDRPP AEGDDRFSES ILTYVAHTSA LTYPPGSRTQ LREDLLPRTL GQLQPDELSP KVDSGVDRHH LMAALSAYAA QRPPAPPGEG SLEPQYLLRA PSRMPRPLLA PAAPQKWPSP LGDSEDPSST GDGARIHTLL KDLQRQPAEV RGLSGLELDG MAELMAGLMQ GVDHGVARGS PGRAALGESG EQADGPKATL RGDSFPDDGV QDDDDRLYQE VHRLSATLGG LLQDHGSRLL PGALPFARPL DMERKKSEHP ESSLSSEEET AGVENVKSQT YSKDLLGQQP HSEPGAAAFG ELQNQMPGPS KEEQSLPAGA QEALSDGLQL EVQPSEEEAR GYIVTDRDPL RPEEGRRLVE DVARLLQVPS SAFADVEVLG PAVTFKVSAN VQNVTTEDVE KATVDNKDKL EETSGLKILQ TGVGSKSKLK FLPPQAEQED STKF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |