Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ptprn2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9873-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001295196.1
Ptprn2 Protein
Research Use Only
Ptprn2
Recombinant Protein
Yeast
AAPSSVPRGR QLPGRLGCLL EEGLCGASEA CVNDGVFGRC QKVPAMDFYR YEVSPVALQR LRVALQKLSG TGFTWQDDYT QYVMDQELAD LPKTYLRRPE ASSPARPSKH SVGSERRYSR EGGAALANAL RRHLPFLEAL SQAPASDVLA RTHTAQDRPP AEGDDRFSES ILTYVAHTSA LTYPPGSRTQ LREDLLPRTL GQLQPDELSP KVDSGVDRHH LMAALSAYAA QRPPAPPGEG SLEPQYLLRA PSRMPRPLLA PAAPQKWPSP LGDSEDPSST GDGARIHTLL KDLQRQPAEV RGLSGLELDG MAELMAGLMQ GVDHGVARGS PGRAALGESG EQADGPKATL RGDSFPDDGV QDDDDRLYQE VHRLSATLGG LLQDHGSRLL PGALPFARPL DMERKKSEHP ESSLSSEEET AGVENVKSQT YSKDLLGQQP HSEPGAAAFG ELQNQMPGPS KEEQSLPAGA QEALSDGLQL EVQPSEEEAR GYIVTDRDPL RPEEGRRLVE DVARLLQVPS SAFADVEVLG PAVTFKVSAN VQNVTTEDVE KATVDNKDKL EETSGLKILQ TGVGSKSKLK FLPPQAEQED STKF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5799
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol