Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ptprn2 Protein
Código de producto. 16088881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088881 100 μg 100 microgramos
16098881 10 μg 10 microgramos
16038891 50 μg 50 microgramos
16018891 200 μg 200 microgramos
16028891 500 μg 500 microgramos
16008891 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088881
Marca: enQuireBio™ QP9873ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001295196.1
ID de gen (Entrez) 5799
Nombre Ptprn2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ptprn2
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AAPSSVPRGR QLPGRLGCLL EEGLCGASEA CVNDGVFGRC QKVPAMDFYR YEVSPVALQR LRVALQKLSG TGFTWQDDYT QYVMDQELAD LPKTYLRRPE ASSPARPSKH SVGSERRYSR EGGAALANAL RRHLPFLEAL SQAPASDVLA RTHTAQDRPP AEGDDRFSES ILTYVAHTSA LTYPPGSRTQ LREDLLPRTL GQLQPDELSP KVDSGVDRHH LMAALSAYAA QRPPAPPGEG SLEPQYLLRA PSRMPRPLLA PAAPQKWPSP LGDSEDPSST GDGARIHTLL KDLQRQPAEV RGLSGLELDG MAELMAGLMQ GVDHGVARGS PGRAALGESG EQADGPKATL RGDSFPDDGV QDDDDRLYQE VHRLSATLGG LLQDHGSRLL PGALPFARPL DMERKKSEHP ESSLSSEEET AGVENVKSQT YSKDLLGQQP HSEPGAAAFG ELQNQMPGPS KEEQSLPAGA QEALSDGLQL EVQPSEEEAR GYIVTDRDPL RPEEGRRLVE DVARLLQVPS SAFADVEVLG PAVTFKVSAN VQNVTTEDVE KATVDNKDKL EETSGLKILQ TGVGSKSKLK FLPPQAEQED STKF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.