Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein RMD5 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein RMD5 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_073617.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64795 |
Nombre | Protein RMD5 homolog A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052881
|
enQuireBio™
QP8143-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072881
|
enQuireBio™
QP8143-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062881
|
enQuireBio™
QP8143-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082881
|
enQuireBio™
QP8143-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092881
|
enQuireBio™
QP8143-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002891
|
enQuireBio™
QP8143-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_073617.1 | |
Protein RMD5 homolog A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64795 | |
Research Use Only | |
RMND5A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDQCVTVERE LEKVLHKFSG YGQLCERGLE ELIDYTGGLK HEILQSHGQD AELSGTLSLV LTQCCKRIKD TVQKLASDHK DIHSSVSRVG KAIDKNFDSD ISSVGIDGCW QADSQRLLNE VMVEHFFRQG MLDVAEELCQ ESGLSVDPSQ KEPFVELNRI LEALKVRVLR PALEWAVSNR EMLIAQNSSL EFKLHRLYFI SLLMGGTTNQ REALQYAKNF QPFALNHQKD IQVLMGSLVY LRQGIENSPY VHLLDANQWA DICDIFTRDA CALLGLSVES PLSVSFSAGC VALPALINIK AVIEQRQCTG VWNQKDELPI EVDLGKKCWY HSIFACPILR QQTTDNNPPM KLVCGHIISR DALNKMFNGS KLKCPYCPME QSPGD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |