Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein Código de producto.: 16014731
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein
Código de producto. 16014731
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16014731
Marca: enQuireBio™ QP8457ec10ug
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_068778.1
ID de gen (Entrez) 6992
Nombre Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HCGV
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAEAGAGLSE TVTETTVTVT TEPENRSLTI KLRKRKPEKK VEWTSDTVDN EHMGRRSSKC CCIYEKPRAF GESSTESDEE EEEGCGHTHC VRGHRKGRRR ATLGPTPTTP PQPPDPSQPP PGPMQH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein >