missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Mpv17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Mpv17, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002428.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4358 |
Nombre | Protein Mpv17 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16082860
|
enQuireBio™
QP6377-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002870
|
enQuireBio™
QP6377-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16092860
|
enQuireBio™
QP6377-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012870
|
enQuireBio™
QP6377-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022870
|
enQuireBio™
QP6377-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032870
|
enQuireBio™
QP6377-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002428.1 | |
Protein Mpv17 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4358 | |
Research Use Only | |
MPV17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALWRAYQRA LAAHPWKVQV LTAGSLMGLG DIISQQLVER RGLQEHQRGR TLTMVSLGCG FVGPVVGGWY KVLDRFIPGT TKVDALKKML LDQGGFAPCF LGCFLPLVGA LNGLSAQDNW AKLQRDYPDA LITNYYLWPA VQLANFYLVP LHYRLAVVQC VAVIWNSYLS WKAHRL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |