Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Mpv17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Mpv17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6377-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002428.1
Protein Mpv17 Protein
Research Use Only
MPV17
Recombinant Protein
E. coli
MALWRAYQRA LAAHPWKVQV LTAGSLMGLG DIISQQLVER RGLQEHQRGR TLTMVSLGCG FVGPVVGGWY KVLDRFIPGT TKVDALKKML LDQGGFAPCF LGCFLPLVGA LNGLSAQDNW AKLQRDYPDA LITNYYLWPA VQLANFYLVP LHYRLAVVQC VAVIWNSYLS WKAHRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4358
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol