Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031391.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11240 |
Nombre | Protein-arginine deiminase type-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083651
|
enQuireBio™
QP8266-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031391.2 | |
Protein-arginine deiminase type-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11240 | |
Research Use Only | |
PADI2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLRERTVRLQ YGSRVEAVYV LGTYLWTDVY SAAPAGAQTF SLKHSEHVWV EVVRDGEAEE VATNGKQRWL LSPSTTLRVT MSQASTEASS DKVTVNYYDE EGSIPIDQAG LFLTAIEISL DVDADRDGVV EKNNPKKASW TWGPEGQGAI LLVNCDRETP WLPKEDCRDE KVYSKEDLKD MSQMILRTKG PDRLPAGYEI VLYISMSDSD KVGVFYVENP FFGQRYIHIL GRRKLYHVVK YTGGSAELLF FVEGLCFPDE GFSGLVSIHV SLLEYMAQDI PLTPIFTDTV IFRIAPWIMT PNILPPVSVF VCCMKDNYLF LKEVKNLVEK TNCELKVCFQ YLNRGDRWIQ DEIEFGYIEA PHKGFPVVLD SPRDGNLKDF PVKELLGPDF GYVTREPLFE SVTSLDSFGN LEVSPPVTVN GKTYPLGRIL IGSSFPLSGG RRMTKVVRDF LKAQQVQAPV ELYSDWLTVG HVDEFMSFVP IPGTKKFLLL MASTSACYKL FREKQKDGHG EAIMFKGLGG MSSKRITINK ILSNESLVQE NLYFQRCLDW NRDILKKELG LTEQDIIDLP ALFKMDEDHR ARAFFPNMVN MIVLDKDLGI PKPFGPQVEE ECCLEMHVRG LLEPLGLECT FIDDISAYHK FLGEVHCGTN VRRKPFTFKW WHMVP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |