Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8266-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031391.2
Protein-arginine deiminase type-2 Protein
Research Use Only
PADI2
Recombinant Protein
Yeast
MLRERTVRLQ YGSRVEAVYV LGTYLWTDVY SAAPAGAQTF SLKHSEHVWV EVVRDGEAEE VATNGKQRWL LSPSTTLRVT MSQASTEASS DKVTVNYYDE EGSIPIDQAG LFLTAIEISL DVDADRDGVV EKNNPKKASW TWGPEGQGAI LLVNCDRETP WLPKEDCRDE KVYSKEDLKD MSQMILRTKG PDRLPAGYEI VLYISMSDSD KVGVFYVENP FFGQRYIHIL GRRKLYHVVK YTGGSAELLF FVEGLCFPDE GFSGLVSIHV SLLEYMAQDI PLTPIFTDTV IFRIAPWIMT PNILPPVSVF VCCMKDNYLF LKEVKNLVEK TNCELKVCFQ YLNRGDRWIQ DEIEFGYIEA PHKGFPVVLD SPRDGNLKDF PVKELLGPDF GYVTREPLFE SVTSLDSFGN LEVSPPVTVN GKTYPLGRIL IGSSFPLSGG RRMTKVVRDF LKAQQVQAPV ELYSDWLTVG HVDEFMSFVP IPGTKKFLLL MASTSACYKL FREKQKDGHG EAIMFKGLGG MSSKRITINK ILSNESLVQE NLYFQRCLDW NRDILKKELG LTEQDIIDLP ALFKMDEDHR ARAFFPNMVN MIVLDKDLGI PKPFGPQVEE ECCLEMHVRG LLEPLGLECT FIDDISAYHK FLGEVHCGTN VRRKPFTFKW WHMVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11240
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol