Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein ABHD18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein ABHD18, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Protein ABHD18 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | C4orf29 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059170
|
enQuireBio™
QP7525-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16079170
|
enQuireBio™
QP7525-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069170
|
enQuireBio™
QP7525-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089170
|
enQuireBio™
QP7525-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099170
|
enQuireBio™
QP7525-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16009180
|
enQuireBio™
QP7525-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Protein ABHD18 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
C4orf29 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPEDLKRLFE FRKMIGNRER CQNLVSSDYP VHIDKIEEQS DCKILDGHFV SPMAHYVPDI MPIESVIARF QFIVPKEWNS KYRPVCIHLA GTGDHHYWRR RTLMARPMIK EARMASLLLE NPYYGCRKPK DQVRSSLKNV SDLFVMGGAL VLESAALLHW LEREGYGPLG MTGISMGGHM ASLAVSNWPK PMPLIPCLSW STASGVFTTT DSFKMGQEFV KHFTSSADKL TNLNLVSRTL NLDISNQVVS QKPADCHNSS KTSVSATSEG LLLQDTSKMK RFNQTLSTNK SGYTSRNPQS YHLLSKEQSR NSLRKESLIF MKGVMDECTH VANFSVPVDP SLIIVVQAKE DAYIPRTGVR SLQEIWPGCE IRYLEGGHIS AYLFKQGLFR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |