Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein ABHD18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein ABHD18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7525-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Protein ABHD18 Protein
Research Use Only
C4orf29
Recombinant Protein
E. coli
RPEDLKRLFE FRKMIGNRER CQNLVSSDYP VHIDKIEEQS DCKILDGHFV SPMAHYVPDI MPIESVIARF QFIVPKEWNS KYRPVCIHLA GTGDHHYWRR RTLMARPMIK EARMASLLLE NPYYGCRKPK DQVRSSLKNV SDLFVMGGAL VLESAALLHW LEREGYGPLG MTGISMGGHM ASLAVSNWPK PMPLIPCLSW STASGVFTTT DSFKMGQEFV KHFTSSADKL TNLNLVSRTL NLDISNQVVS QKPADCHNSS KTSVSATSEG LLLQDTSKMK RFNQTLSTNK SGYTSRNPQS YHLLSKEQSR NSLRKESLIF MKGVMDECTH VANFSVPVDP SLIIVVQAKE DAYIPRTGVR SLQEIWPGCE IRYLEGGHIS AYLFKQGLFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol