Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001265660.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23438 |
Nombre | Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051120
|
enQuireBio™
QP6143-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071120
|
enQuireBio™
QP6143-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061120
|
enQuireBio™
QP6143-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081120
|
enQuireBio™
QP6143-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091120
|
enQuireBio™
QP6143-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001130
|
enQuireBio™
QP6143-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001265660.1 | |
Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23438 | |
Research Use Only | |
HARS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSQVAEAVLT SQLKAHQEKP NFIIKTPKGT RDLSPQHMVV REKILDLVIS CFKRHGAKGM DTPAFELKET LTEKYGEDSG LMYDLKDQGG ELLSLRYDLT VPFARYLAMN KVKKMKRYHV GKVWRRESPT IVQGRYREFC QCDFDIAGQF DPMIPDAECL KIMCEILSGL QLGDFLIKVN DRRIVDGMFA VCGVPESKFR AICSSIDKLD KMAWKDVRHE MVVKKGLAPE VADRIGDYVQ CHGGVSLVEQ MFQDPRLSQN KQALEGLGDL KLLFEYLTLF GIADKISFDL SLARGLDYYT GVIYEAVLLQ TPTQAGEEPL NVGSVAAGGR YDGLVGMFDP KGHKVPCVGL SIGVERIFYI VEQRMKTKGE KVRTTETQVF VATPQKNFLQ ERLKLIAELW DSGIKAEMLY KNNPKLLTQL HYCESTGIPL VVIIGEQELK EGVIKIRSVA SREEVAIKRE NFVAEIQKRL SES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |